1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₁₁F₃N₂O₂ Punto di fusione: 115…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04124379 CAS Number: 142818-02-8 |