Stampa…
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
PC8637-1G PC8637-5G PC8637-10G
APOSPC8637-1GEA 82.9 EUR
APOSPC8637-1G APOSPC8637-5G APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Peso molecolare: 217,13 g/mol
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689670
CAS Number: 924868-81-5