Stampa…
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 599 EUR
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Punto di ebollizione: 171,5 °C/2.3mmHg
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085895
CAS Number: 864-23-3