Stampa…
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8633-25G PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA 49.3 EUR
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689703
CAS Number: 185629-32-7