Stampa…
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8631-1G PC8631-25G PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA 111 EUR
APOSPC8631-1G APOSPC8631-25G APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Formula: C₉H₈FN₅
Punto di fusione: 243…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973088
CAS Number: 30530-42-8