Stampa…
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8623-1G PC8623-250MG PC8623-500MG PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA 169 EUR
APOSPC8623-1G APOSPC8623-250MG APOSPC8623-500MG APOSPC8623-5G
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689674
CAS Number: 2344-98-1