Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 139 EUR
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689675
CAS Number: 179011-39-3