Stampa…
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-1G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 253 EUR
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689696
CAS Number: 566926-08-7