5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8618-1G
PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA
34.8
EUR
APOSPC8618-1G
APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formula:
C₁₁H₇BrF₃NS Peso molecolare: 322.15 g/mol Punto di fusione: 68…69 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04974053 CAS Number: 850375-27-8 |