Stampa…
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 94.5 EUR
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₂S
Peso molecolare: 246,21 g/mol
Punto di fusione: 191…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027110
CAS Number: 550998-66-8