Stampa…
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 172 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₂S
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07371544
CAS Number: 142329-22-4