Stampa…
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Fornitore: Apollo Scientific
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 568 EUR
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Formula: C₁₀H₁₀F₃NOS
Peso molecolare: 249,26 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027148
CAS Number: 937602-49-8