Stampa…
5-Cloro-2-fluoro-fenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8611-100G PC8611-25G
APOSPC8611-100GEA 386 EUR
APOSPC8611-100G APOSPC8611-25G
5-Cloro-2-fluoro-fenolo
5-Cloro-2-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116357
CAS Number: 186589-76-4