Stampa…
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8606-1G PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8606-1G APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037220
CAS Number: 443-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III