Stampa…
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 29 EUR
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Punto di ebollizione: 78…79 °C/12mmHg
Densità: 1,721 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631385
CAS Number: 144584-66-7