Stampa…
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₇F₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03012932
CAS Number: 146137-92-0