Stampa…
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 74.2 EUR
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇FO₂S
Peso molecolare: 210,224 g/mol
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027102
CAS Number: 550998-54-4