Methyl-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₇FO₂S Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07371535 CAS Number: 154630-32-7 |