Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 894 EUR
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formula: C₉H₆FNOS
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02029655
CAS Number: 43045-16-5