Stampa…
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8586-1G PC8586-250MG
APOSPC8586-1GEA 205 EUR
APOSPC8586-1G APOSPC8586-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClFNS
Peso molecolare: 221,73 g/mol
Punto di fusione: 167…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027133
CAS Number: 1170404-43-9