Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8585-1G
PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA
263
EUR
APOSPC8585-1G
APOSPC8585-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₁F₄NO₂S Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07369386 CAS Number: 317319-21-4 |