Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 108 EUR
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Punto di fusione: 88…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142875
CAS Number: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III