Stampa…
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC8575-1G PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA 538 EUR
APOSPC8575-1G APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₉N₂OFS
Punto di fusione: 217…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817444
CAS Number: 952183-71-0