Stampa…
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8574-5G PC8574-1G
APOSPC8574-5GEA 279 EUR
APOSPC8574-5G APOSPC8574-1G
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Formula: C₆Cl₂F₁₀
Punto di ebollizione: 109…110 °C/756mmHg
Punto di fusione: 32…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862047
CAS Number: 336-14-1