Stampa…
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC8572-10G PC8572-1G PC8572-5G
APOSPC8572-10GEA 422 EUR
APOSPC8572-10G APOSPC8572-1G APOSPC8572-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₁N₂OFS
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01804834
CAS Number: 952183-69-6