Stampa…
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC8568-25G PC8568-5G
APOSPC8568-25GEA 430 EUR
APOSPC8568-25G APOSPC8568-5G
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
Formula: C₄F₈O
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di ebollizione: 7,4 °C
Densità: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02101232
CAS Number: 10493-43-3
UN: 3154
ADR: 2.1,