Stampa…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 258 EUR
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₈F₃N₃
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817514
CAS Number: 910037-17-1