Stampa…
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8548-1G PC8548-250MG
APOSPC8548-1GEA 329 EUR
APOSPC8548-1G APOSPC8548-250MG
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate
Formula: C₁₆H₁₁F₅O₃S
Peso molecolare: 378.32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817505
CAS Number: 916766-89-7