Stampa…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 343 EUR
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O
Punto di fusione: 76,5…79.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817510
CAS Number: 898289-61-7