Stampa…
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl perfluoroethyl ether
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 865 EUR
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Formula: C₄H₅F₅O
Peso molecolare: 164,08 g/mol
Punto di ebollizione: 29…30 °C
Densità: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862046
CAS Number: 22052-81-9
UN: 3271
ADR: 3,II