Stampa…
N'-Hydroxy-2-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}ethanimidamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylthio]acetamide oxime
PC8538-1G PC8538-5G
APOSPC8538-1GEA 176 EUR
APOSPC8538-1G APOSPC8538-5G
N'-Hydroxy-2-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}ethanimidamide
Formula: C₈H₈F₃N₃OS
Peso molecolare: 251,23 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00208090
CAS Number: 263762-04-5