Stampa…
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formula: C₅H₈F₃N
Punto di ebollizione: 110…112 °C
Punto di fusione: 27…33 °C
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03093766
CAS Number: 119580-41-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II