Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 84.1 EUR
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237.46 g/mol
Punto di ebollizione: 86…88 °C/15mmHg
Punto di fusione: 24…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411584
CAS Number: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8 II