Stampa…
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8529-1G PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA 158 EUR
APOSPC8529-1G APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₂
Peso molecolare: 165,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093725
CAS Number: 214907-24-1