Stampa…
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8525-1G PC8525-5G
APOSPC8525-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8525-1G APOSPC8525-5G
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃FINO
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095290
CAS Number: 153034-82-3