Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8524-10G PC8524-5G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 270 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Punto di fusione: 137…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311987
CAS Number: 261635-93-2