Stampa…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC8520-1G PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA 29 EUR
APOSPC8520-1G APOSPC8520-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Punto di fusione: 47…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798253
CAS Number: 458532-86-0