Stampa…
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-(n-hexyloxy)phenylboronic acid
PC8516-1G PC8516-5G
APOSPC8516-1GEA 129 EUR
APOSPC8516-1G APOSPC8516-5G
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₇BF₂O₃
Peso molecolare: 258,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656273
CAS Number: 121219-20-3