Stampa…
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid, 2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-4-boronic acid
PC8515-1G PC8515-250MG
APOSPC8515-1GEA 498 EUR
APOSPC8515-1G APOSPC8515-250MG
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid
Formula: C₇H₅BF₂O₄
Peso molecolare: 201,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08062343
CAS Number: 126120-87-4