Stampa…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC8500-10G PC8500-1G PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA 477 EUR
APOSPC8500-10G APOSPC8500-1G APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Formula: C₉H₈F₃NOS
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172129
CAS Number: 20293-32-7