Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 72.5 EUR
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₈H₆F₃NO
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03015196
CAS Number: 74467-00-8