Stampa…
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8498-10ML PC8498-50ML
APOSPC8498-10MLEA 198 EUR
APOSPC8498-10ML APOSPC8498-50ML
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
3,4-Difluorophenylzinc bromide
Formula: C₆H₃BrF₂Zn
Peso molecolare: 258.371 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02260154
CAS Number: 737797-28-3