Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-10G PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-10GEA 126 EUR
APOSPC8492-10G APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,02 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116041
CAS Number: 453565-90-7