Stampa…
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 104 EUR
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂S
Punto di fusione: 211…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375293
CAS Number: 886369-06-8