Stampa…
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8484-1G PC8484-250MG
APOSPC8484-1GEA 205 EUR
APOSPC8484-1G APOSPC8484-250MG
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Peso molecolare: 191,57 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027155
CAS Number: 118591-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III