Stampa…
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8482-10G PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-10GEA 372 EUR
APOSPC8482-10G APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₇H₅F₂NO
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764489
CAS Number: 19064-16-5