Stampa…
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Bromoacetyl)amino]benzotrifluoride, N-(Bromoacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline
PC8478-25G PC8478-5G PC8478-1G
APOSPC8478-25GEA 637 EUR
APOSPC8478-25G APOSPC8478-5G APOSPC8478-1G
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Peso molecolare: 282,06 g/mol
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662747
CAS Number: 3823-19-6