Stampa…
2-Fluoronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 183 EUR
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
2-Fluoronicotinic acid 97%
2-Fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di fusione: 161…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040744
CAS Number: 393-55-5