Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091014
CAS Number: 213598-09-5