Stampa…
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]glycinate
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 619 EUR
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Formula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 282,65 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141296
CAS Number: 246022-36-6